Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 87-195 aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 0,35 mm Dicke
- Gute Empfindlichkeit
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Hausmeisteraufgaben
- Reinigung
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Zertifizierung/Konformität | Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: X010, EN 421 |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 87-195 |
Dicke (metrisch) | 0,35 mm |