Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau
Catalog Number 15374082
46.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
46.29 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21677" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
46.29 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10.5
6,5
7,5
8.5
9.5
Beständig gegen viele Lösungsmittel und Chemikalien auf Ölbasis. Ansell™ VersaTouch™ Chemikalienschutzhandschuhe aus blauem Nitril der Serien 37-501 zeichnen sich durch eine gute Abriebfestigkeit aus.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Flexibel und komfortabel
  • Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Baumwollfutter
  • Rautenförmiger Griff
  • Gauntlet-Manschette
Zertifizierung/Konformität CE, EN374-3:2003, KATEGORIE III
Klassifikation PSA-Kategorie III
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Oberflächenbehandlung außen Rautenförmig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Ja
Produkttyp Versatouch-Handschuh
Größe 8.5
Modell Stulpenbündchen
Dicke (metrisch) 0,42 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Baumvollvelours
Menge 12/Pckg.
Beständig gegen Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Serie 37-501
Länge (metrisch) 330 mm