missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Versette™ Accessories

Artikelnummer. 15493770 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
384 -Kanal- Tipp Waschstation , Hoch Höhe
96 -Kanal- Tipp Waschstation , Hoch Heights
Pumpenmodul; optionales Zubehör, zum Einsatz beim Auffüllen von Spitzenwaschflüssigkeit/Reagenz; 12,7 kg (28 lbs.)
Serielles Verdünnungsmagazin 96/30μL (8/12) zur Verwendung mit kurzen 30μL-Spitzen
Serien verdünnter Magazin 384/30 & 100 ul (16 /24)
Serien verdünnter Magazin 96/300Glc MUL (8 /12)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15493770 Pumpenmodul; optionales Zubehör, zum Einsatz beim Auffüllen von Spitzenwaschflüssigkeit/Reagenz; 12,7 kg (28 lbs.) 1 Stück
11664922 96 -Kanal- Tipp Waschstation , Hoch Heights 1 Stück
15423780 Serien verdünnter Magazin 384/30 & 100 ul (16 /24) 1 Stück
13555780 Serien verdünnter Magazin 96/300Glc MUL (8 /12) 1 Stück
15403780 Serielles Verdünnungsmagazin 96/30μL (8/12) zur Verwendung mit kurzen 30μL-Spitzen 1 Stück
11654922 384 -Kanal- Tipp Waschstation , Hoch Höhe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15493770 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 65004PUMP

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Versette Zubehör ist zur Verwendung mit dem Versette automatisierten Liquid Handling System vorgesehen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Pump Module
Beschreibung Pumpenmodul; optionales Zubehör, zum Einsatz beim Auffüllen von Spitzenwaschflüssigkeit/Reagenz; 12,7 kg (28 lbs.)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.