Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Artikelnummer. 11684912 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
96- und 384-Kanal-Piversette-Modul zur Verwendung mit 96- und 384-Kanal-Versette-Pipettierungen
Nur Versette Basisgerät
Probentisch mit 6 Positionen für Versette, inklusive Schutz
Versette-Instrument (inklusive Basis, Pipettiermodul und Probentisch mit 6 Positionen)
Versette-System für die MSIA-Anwendung (umfasst Basis, Pipettierungsmodul, 6-Positionen-Tisch, 96-Kanal-Pipettierungskopf für Volumina von 5-300μl und ein serielles Verdünnungsmagazin von 96/300μl)
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11684912 Nur Versette Basisgerät -
15118142 96- und 384-Kanal-Piversette-Modul zur Verwendung mit 96- und 384-Kanal-Versette-Pipettierungen 1 Stück
11614922 Probentisch mit 6 Positionen für Versette, inklusive Schutz 1 Stück
15453770 Versette-System für die MSIA-Anwendung (umfasst Basis, Pipettierungsmodul, 6-Positionen-Tisch, 96-Kanal-Pipettierungskopf für Volumina von 5-300μl und ein serielles Verdünnungsmagazin von 96/300μl) 1 Stück
15443770 Versette-Instrument (inklusive Basis, Pipettiermodul und Probentisch mit 6 Positionen) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11684912 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 65001BS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser kompakte Automat unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen und bietet anwenderfreundliche Programmierung, zuverlässige Leistung und eine Auswahl von 96- bzw. 384-Kanal-Pipettieraufsätzen.
Der Thermo Scientific™ Versette™ Automat zur Handhabung von Flüssigkeiten ist sehr flexibel für vielfältige Applikationen einsetzbar. Mit einer Auswahl an 96- und 384-Kanal-Pipettierköpfen sowie seiner anwenderfreundlichen Anwenderoberfläche und seinem verlässlichen Betriebsverhalten ist das Gerät die ideale Wahl für den Bedarf an Handhabung von Flüssigkeiten der meisten Labore. Dazu gehören die Replikation von 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten, das Stempeln von Mikrotiterplatten und die serielle Verdünnung.
Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Massenspektrometrie-Immuno-Assays (MSIA) mit hohem Durchsatz, das Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten sowie die serielle Verdünnung.
96- und 384-Kanal-Pipettierköpfe:
  • Maximales Volumen von 0.5 bis 300 μl
  • Alle Pipettierköpfe sind mit RFID-Tags zur Selbstidentifizierung versehen.
Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung:
  • Alle Pipettierköpfe nutzen Thermo Scientific™ D.A.R.T.s
Kompakte Größe:
  • Die Plattform mit sechs Plätzen nutzt zwei Ebenen, um den Platzbedarf zu minimieren.
  • Passt auf Standardtisch
Anwenderfreundliche Programmierungsoptionen:
  • Einfache Pipettierverfahren können direkt mit der grafischen Anwenderoberfläche erstellt werden
  • Für komplexere Protokolle und erweiterte Bearbeitungsfunktionen verwenden Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Thermo Scientific™ ControlMate™ Software
  • Intuitive Software; nach minimalem Schulungsaufwand ist kein Spezialist für Protokollschreibung und -überarbeitung erforderlich
  • Kostenloses WebEx ControlMate SW-Lernprogramm und Anwendungsunterstützung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Versette Base Unit
Beschreibung Nur Versette Basisgerät
Kanäle 96, 384
Volumen (metrisch) 0.5 to 300 μL
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-, 384- well plates with different heights, storage tubes in rack (Thermo Scientific 0.5 to 1.4mL
Schnittstelle RS-232
Betriebssystem Windows XP, Windows Vista (32-and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit)
Breite (angloamerikanisch) 27 in.
Breite (metrisch) 68 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Höhe (metrisch) 68 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Gewicht (metrisch) 36 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz