Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ ControlMate™ Software
Artikelnummer. 15443780 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Each
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443780 Each 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15443780 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 65009CMSW
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur einfachen Erstellung und Ausführung von Pipettierprogrammen.
Vereinfachen Sie die Erstellung und Ausführung von Pipettierprogrammen mit dem Thermo Scientific™ Versette™ ControlMate™ Software, eine einfache und einfache Möglichkeit zum Erstellen und Ausführen von Pipettierprogrammen mit dem automatisierten Liquid-Handler Versette.
Schnelle Programme für einfache Flüssigkeitstransfervorgänge oder komplexere Pipettiersequenzen wie serielle Verdünnungen, Plattenneuformatierung oder Immunaffinitäts-Probenvorbereitungen mit MSIA Pipettenspitzen. Diese PC-Software enthält eine breite Bibliothek für Laborartikel und präzise Steuerungsoptionen für Liquid-Handling-Anwendungen.
Versette ControlMate Software 1.2.0
  • Einfacher Start und einfache Bedienung
  • Einfache Bedienung über Grundbefehle oder komplexe Protokolle mit erweiterter Befehlsliste
  • Umfangreiche Laborgerätebibliothek, die vom Anwender leicht modifiziert werden kann
  • Vollständige Kontrolle durch einfache Befehle in einer Baumstruktur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Automated Liquid Transfer Software
Beschreibung Versette ControlMate Software
Betriebssystem Windows XP™, Windows Vista™ (32- und 64-Bit), Windows 7™ (32- und 64-Bit)
Menge Each