Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Pipetting Heads
Beschreibung
Thermo Scientific™ Versette Pipettierköpfe sind im Einwegformat sowie mit fester Spitze und mit einem Gesamtvolumenbereich von 0,1 μl bis 1.250 μl erhältlich.
Alle Pipettierköpfe besitzen RFID-Tags zur Selbstidentifikation zur Nachverfolgung der Nutzung und für Wartungsinformationen
- Als Einkanal- bis 384-Kanal-Ausführung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 2,0% oder 0,5 μ l |
| Produkttyp | Pipetting Head |
| Beschreibung | 384 Kanäle; 1 bis 100 ul |
| Kanäle | 384 |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 100 ul |
| Präzision | 1,5% oder 0.25μL |