Learn More
Saint-Gobain Versilic™ Silikonstopfen, 35 mmH
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonkappen eignen sich besonders für alle Gewebekulturarten.
Marke: Saint-Gobain 26303805
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Kappe | |
31 mm | |
5/Pckg. | |
–60 bis 200 °C |
35 mm | |
38 mm | |
Silikon |