Learn More
Saint-Gobain Versilic™ Silikonstopfen, 35 mmH
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonkappen eignen sich besonders für alle Gewebekulturarten.
23.60 € - 31.95 €
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11734578
|
Saint-Gobain
26303805 |
Oberer Durchm.: 38 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11744578
|
Saint-Gobain
26304105 |
Durchmesser Boden: 34 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silikon |