Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Marke:  Thermo Scientific™ AB4102A
546.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11882133
  • 820.00 € / 200 Reaktionen
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR-Mixkit mit niedriger ROX-Konzentration für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
  • Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
  • RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
  • Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
  • Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
  • Das Verso RT Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42 bis 57 °C) – besserer Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
  • Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
•1 x 50 μl Verso Enzym-Mix
•1 x 250 μl RT Enhancer
•2 x 1,25 ml 2x 1-Step qPCR Low ROX Mix
Bei -20 °C lagern
Rörchen
1-Schritt-RT-qPCR
Verso
200 Reaktionen
200 Reaktionen
Primer-Sonde
Hoch
7500 System, QuantStudio™, VIIa™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Einstufige RT-qPCR-Mischung
Genexpression, Pathogennachweis
RNA