Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Marke: Thermo Scientific™ AB4102C
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 0.49900kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR-Mixkit mit niedriger ROX-Konzentration für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42 bis 57 °C) – besserer Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
Spezifikation
Enthält: • 1x 100 μl Verso-Enzymgemisch • 1x 500 μl RT-Enhancer • 1x 5 ml 2x 1-Step-qPCR Low ROX-Mix Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
|
Rörchen | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Verso | |
400 Reaktionen | |
400 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
7500 System, QuantStudio™, VIIa™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Einstufige RT-qPCR-Mischung | |
Genexpression, Pathogennachweis | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.