Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ SECADOR 4.0 Auto-Exsikkatorschrank, vertikal, Boden und Decke blau
Der Schutz wertvoller feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände wie Reagenzien oder Elektronikgeräten ist mit diesen automatischen Exsikkatorschränken einfach und vollautomatisch
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F42074-1226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Durastar™ Konstruktion aus Copolyester blockt 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verfärbungen, Haarrissbildung und Chemikalien
- Die automatische Entfeuchtung und die Trockenmittelregeneration werden kontinuierlich alle 20 Minuten betätigt
- Farbanzeigendes Kieselgel im Trockenmittelregenerationsmodul ermöglicht eine schnelle visuelle Bestätigung des Trockenmittelstatus
- Die große Tür mit dem einfach zu sichernden digitalen Hygrometer maximiert den Zugang zum Innenraum. Sie verfügt über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen und öffnet von rechts nach links
- Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft
- Kompakte Stellfläche von 34.1 B x 41.4 T cm für platzsparendes Übereinanderstapeln von bis zu 2 Einheiten
Spezifikation
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen | |
Copolyester | |
Je 1 | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Auto-Exsikkator | |
3 | |
Perforiert | |
51,8 cm | |
230 V |