Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 10 mm, 10-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
43.76 € - 52.65 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
Farbe | Klar |
Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12930861
|
Fisherbrand™
|
1,3 mm | Nein |
50.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12950861
|
Fisherbrand™
|
1,5 mm | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15181969
|
Fisherbrand™
|
1,3 mm | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- ND10
- 10-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Klar | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
10-425 |
Silikon/PTFE | |
11,6 mm | |
2 mL | |
Polypropylen | |
32 mm |