Learn More
Macherey-Nagel™ Gewindeflaschen-Kits N 9
Lagern Sie Material in Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Verschlüssen. Fläschchenkits Schraubhals N 9 sind in einer Auswahl von Größen, Formen und Verschlüssen erhältlich.
43.50 € - 47.05 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Silikon, Silikon |
Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15203248
|
Macherey-Nagel™
702202 |
Silikon weiß/PTFE rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15233248
|
Macherey-Nagel™
702205 |
Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Fläschchen mit Schraubverschluss N 9- Kann für fast alle HPLC- und GC-Autosampler verwendet werden
- Große Auswahl an verschiedenen Einsätzen
- 1.5 ml-Polyproylenfläschchen für pH-empfindliche, wässrige Proben und für den Einsatz in IC, CE und AAS
- Sortiment von Mikrofläschchen mit Schraubgewinde N 9, unter anderem0.3 ml- und 0.7 ml-Polypropylenfläschchen sowie Kunststofffläschchen mit Glaseinsatz
Schraubverschlüsse N 9
- Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Deckelfarben
- Verschweißte Schraubverschlüsse (Septen sind fest mit der Kappe verbunden; können nicht entfernt werden) – Vorteil: Dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in das Fläschchen drücken
- Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Blau | |
Silikon, Silikon | |
100 | |
Schraubverschluss mit Mittelloch | |
N9 |
Durchsichtig | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Fläschchen-Kit mit Fläschchen mit flachem Boden |