Learn More
Heidolph instruments Fläschchen PolyBlock
Für speziell dimensionierte Gefäße Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Das Heidolph™ PolyBlock Fläschchen ist eines von bis zu 5 Starfish PolyBlock Segmenten einer einzigen Rührstation und ermöglicht Arrays von verschiedenen Gefäßgrößen und -typen.
Marke: Heidolph instruments 505-80029-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32400kg
Beschreibung
- Für eine bestimmte Fläschchengröße geeignet.
- Eines von bis zu 5 Segmenten pro StarFish-Array.
Spezifikation
PolyBlock | |
StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei | |
Fläschchen mit 9 x 12 mm |