Learn More
Ansell™ VibraGuard™ Mittelschwere weiße und blaue Handschuhe der Serie 7-111 aus Nitril
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Zum Schutz vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
- Ausführung mit Halbfingern für die verbesserte Handhabung von Schrauben, Nägeln und Kleinteilen
- Die weiche Polsterung im Daumen-, Zeigefinger- und Handflächenbereich erhöht den Stoßschutz
- Atmungsaktive Rückseite aus Baumwolle für besseren Komfort in warmen Arbeitsumgebungen
- Die Ansell Schaumstoffpolsterung aus Vibrationsgel reduziert die auf die Hand übertragenen Vibrationen
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für Beschädigungs- und Abriebfestigkeit
- Silikonfrei und waschbar
- Das Drücken des Auslösers von Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Version wesentlich einfacher
Anwendungen:
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
- Metallbearbeitung und Montagearbeiten
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Weiß, Blau |
Cut Resistance Rating | Level 1 |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 7-111 |
Fingerhandschuh | Halber Finger |
Art der Handschuhstulpe | Klettverschluss |