Learn More
RETSCH Schwingscheibenmühle RS 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Zerkleinern, Mischen, Pulverisieren
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reproduzierbare Ergebnisse durch “stabilisierter Planantrieb” (verhindert das Taumeln des Mahlsatzes)
- Variable Geschwindigkeit 700 bis 1.500 min-1
- Extrem kurze Mahldauer
- Achat- und Wolframkarbid-Erkennung für automatische Drehzahlreduzierung
- 10 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
- Kein Probenverlust dank optimaler O-Ring-Dichtung
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Geräuscharme Mahlkammer
- Neue Schnellspannvorrichtung für Schleifsatz für bequemes und sicheres Festziehen
- Sicherheitsverriegelung
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste und farbiger Grafikanzeige
- Neuer Tragegriff
- Schwere Mahlsätze können näher am Körper des Bedieners eingesetzt und in die Maschine eingeschoben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schwingscheibenmühle |
| Abmessungen (L x B x H) | 780 x 836 x 1220 mm |
| Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zerkleinern, Mischen, Pulverisieren |
| IP-Schutzart | Gehäuse IP40 |
| Material | Gehärteter Stahl, Wolframkarbid, Achat, Zirkoniumoxid, Stahl 1.1740 |
| Geschwindigkeit | 700 bis 1500 min.-1 |
| Gewicht (metrisch) | ∼ 210 kg (ohne Mahlsatz) |