Learn More
VICI Jour Chromatography™ Schlauchklemme
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hält Polymer-Röhrchen mit 1/6 in. und 1/8 in. mithilfe einer Edelstahlfeder in Bechern, Kolben, Flaschen und anderen Laborgeräten mit einer Wandstärke von bis zu 4 mm in der richtigen Position |
| Produkttyp | Schlauchklemme |