Beschreibung
- Regler: C450
- Rohrlänge: 360
- Angeschlossene Last: 1,8 kW
- Elektrischer Anschluss: 1-Phase
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Heizzone | 250 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 350 x 380 x 740 mm |
| Länge (metrisch) | 360 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 50 mm |