Learn More
AKR1A1, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16102366
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16102366 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16102366 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00010327B01P.50ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MAASCVLLHTGQKMPLIGLGTWKSEPGQVKAAVKYALSVGYRHIDCAAIYGNEPEIGEALKEDVGPGKAVPREELFVTSKLWNTKHHPEDVEPALRKTLADLQLEYLDLYLMHWPYAFERGDNPFPKNADGTICYDSTHYKETWKALEALVAKGLVQALGLSNFNSRQIDDILSVASVRPAVLQVECHPYLAQNELIAHCQARGLEVTAYSPLGSSDRAWRDPDEPVLLEEPVVLALAEKYGRSPAQILLRWQVQRKVICIPKSITPSRILQNIKVFDFTFSPEEMKQLNALNKNWRYIVPMLTVDGKRVPRDAGHPLYPFNDPY
Spezifikation
Antigen AKR1A1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen aldo-keto reductase family 1, member A1 (aldehyde reductase)
Gen-Zugriffsnummer NM_006066.2
Gen-Alias ALDR1/ALR/ARM/DD3/MGC12529/MGC1380
Gensymbole AKR1A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AKR1A1 (NP_006057.1, 1 a.a. ∼ 325 a.a) full-length human protein.
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10327
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified