Learn More
E2F1(phospho S364) & E2F1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16151564
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16151564 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16151564 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DP0077.1Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Antibody Pair
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the E2F1 protein, and the other against the specific S364 phosphorylated site of E2F1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Spezifikation
Antigen E2F1
Anwendungen In situ PLA
Konjugat Unconjugated
Gen E2F transcription factor 1
Gen-Alias E2F-1/RBAP1/RBBP3/RBP3
Gensymbole E2F1
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1869
Enthält Antibody pair set content: 1. Phospho-E2F1 S364 rabbit polyclonal antibody (20 ul) In PBS (0.09% (w/v) sodium azide) 2. E2F1 mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp Ab Pair