Learn More
Atxn1, Mouse anti-Mouse, ATTO488, Clone: S76-8, Abnova™
Artikelnummer. 16220610
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16220610 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16220610 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB18589.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Atxn1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S76-8
Konjugat Atto 488
Verdünnung Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Immunoprecipitation Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
Gen ataxin 1
Gen-Alias Ataxin-1/Atx1/C85907/Sca1
Gensymbole Atxn1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 164-197 of mouse Atxn1.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20238
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b