Learn More
Invitrogen™ Rat MIP-3 alpha/CCL20 ELISA Kit
Description
Rat MIP-3 alpha/CCL20 quantitates rat MIP-3 alpha/CCL20 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat MIP-3 alpha/CCL20.
Das entzündliche Makrophagen-Protein-3 alpha (MIP-3alpha), auch CCL20 genannt, wird in der Leber, den Lungen, Lymphknoten und peripheren Blutlymphozyten exprimiert. MIP-3alpha wird durch Entzündungssignale stark hoch- und durch das entzündungshemmende Zytokin IL-10 herunterreguliert. MIP3alpha signalisiert durch den G-Protein-gekoppelten Rezeptor CCR6 und fungiert als Chemoattraktant für Lymphozyten und dendritische Zellen.
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | Beta Chemokin Exodus-1; Beta Chemokin Exodus-1; CC Chemokin LARC; CC Chemokin ST38; C-C-Motiv Chemokin 20; C-C-Motiv Chemokin Ligand 20; CCL20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 20; CKB4; Exodus; Exodus-1; LARC; Leber- und aktivierungsreguliertes Chemokin; entzündliches Makrophagen-Protein 3 alpha; MIP 3 A; MIP 3 A; MIP 3 alpha; MIP 3 A; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A20; kleininduzierbare Zytokine A20; St38 |
| Assay-Bereich | 8,5 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8,5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P97884. |
| Gensymbol | CCL20. |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |