missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vigabatrin, Mikromol™
Beschreibung
Vigabatrin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vigabatrin |
| CAS | 68506-86-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Vigabatrin |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C6 H11 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Vigabatrin, (4RS)-4-Aminohex-5-enoic acid, 4-Amino-5-hexenoic acid, CPP 109, GVG, MDL 71754, RMI 71754, Sabril, 5-Hexenoic acid, 4-amino-, (+/-)-, (+/-)-4-Amino-5-hexenoic acid, (+/-)-gamma-Vinyl GABA, gamma-Vinyl-GABA, gamma-Vinyl-gamma-aminobutyric acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| SMILES | NC(CCC(=O)O)C=C |
| IUPAC-Name | 4-Aminohex-5-ensäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?