missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viloxazinhydrochlorid, LoGiCal

Artikelnummer. 30458035
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458035 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458035 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3361.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Viloxazine Hydrochloride
CAS 35604-67-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Viloxazine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H19 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2
IUPAC-Name 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 273.76
Menge 10 mg
Formelmasse 273.1132 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.