missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viloxazinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Viloxazinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35604-67-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Viloxazine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2 |
| IUPAC-Name | 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?