missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinculin Antibody (VCL/8533R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30147393 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30147393 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30147393 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321067CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Vinculin Monoclonal antibody specifically detects Vinculin in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vinculin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon VCL/8533R
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 174-322) of human Vinculin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7414
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.