missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vinpocetin EP Verunreinigung B (Vincamin EP Verunreinigung D), Mikromol™
Beschreibung
Vinpocetin EP Verunreinigung B (Vincamin EP Verunreinigung D)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Apovincamine |
| CAS | 4880-92-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Apovincamine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C21 H24 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate (Apovincamine), Vinpocetine Imp. B (EP), Vinpocetine USP Related Compound B, Vinpocetine USP RC B, Methyl (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Apovincamine, Vinpocetine Related Compound B, Vincamine Impurity D, Vinpocetine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-21-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(18(15)19(21)22)17(13-21)20(24)25-2/h4-5,7-8,13,19H,3,6,9-12H2,1-2H3/t19-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=C2)C(=O)OC)c5ccccc45 |
| IUPAC-Name | Methyl-(13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridin-12-carboxylat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?