Learn More
Vinylacetat, 99 %, stab. mit 8–12 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023147
14.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-05-4
C4H6O2
86.09
MFCD00008713
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
Ethenylacetat
CC(=O)OC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-05-4
C4H6O2
86.09
MFCD00008713
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
Ethenylacetat
CC(=O)OC=C
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylacetat wird bei der Herstellung von Polyvinylacetat-Emulsionen und Polyvinylalkohol verwendet. Es fungiert als Präkursor von Polyvinylacetat. Es dient als Zutat in Möbelleim. Es wird auch zur Präparation von Copolymeren mit anderen Monomeren wie Ethylen und Acrylsäure verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Klebstoffen, Farben und Kunststoffen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Peroxiden, Chlorsulfonsäure, Ethylenimin, Salzsäure, Oleum, Salpetersäure, Schwefelsäure und 2-aminoethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinyl acetate
Namenshinweis stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 72°C to 73°C
Flammpunkt −8°C (18°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH2=CHO2CCH3
Brechungsindex 1.396
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%