Learn More
Vinylchloracetat, 99 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives. It is used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vinylchloracetat wurde verwendet, um die Wirkung der elektronenziehenden Gruppen auf den Liganden in einer Reihe von Bis(acetylacetonat)kobalt(II)-Derivaten zu untersuchen. Wird für die enzymkatalysierte, regioselektive Acylierung von Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vinyl chloroacetate |
| Namenshinweis | stabilized with 4-methoxyphenol |
| Dichte | 1.19 |
| Siedepunkt | 136°C |
| Flammpunkt | 51°C (123°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.4435 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2589 |
| Beilstein | 1741679 |
| Mehr anzeigen |