Learn More
Nitritex™ BioClean 100™ Reinraumhandschuhe aus Vinyl
Catalog Number p-8013904
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
BioClean100™ Vinyl-Reinraumhandschuhe eignen sich perfekt für Bedingungen der Klasse 10.
  • Reinraum-Vinylhandschuhe sind vollständig kompatibel mit Betriebsumgebungen der Klasse 10
  • Doppelt verpackt in antistatischen Beuteln für den Einsatz in kritischen Umgebungen
  • In entionisiertem Wasser gewaschen und unter Bedingungen der Klasse 10 verpackt
  • Unsterile, puderfreie, beidhändige Handschuhe, die unabhängig getestet wurden und extrem niedrigen Partikelgehalt aufweisen
  • Entwickelt für Anwenderkomfort, hervorragende Tastempfindlichkeit und überlegene Festigkeit
  • Mikroaufgeraut für besseren Halt und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Die 300 mm-Länge bietet zusätzlichen Schutz für den Anwender im Ärmelbereich
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425
Klassifikation Kategorie 1
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Latex Free Ja
Material Vinyl
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe Klein
Sterilität Non-sterile
Art der Handschuhstulpe Mit Rollrand/gerollt
Modell BVA-S
Menge 100 Paar
Länge (metrisch) 300 mm