Learn More
Brady™ Vinylbeschichtetes Stahlkabel
21.20 € - 24.70 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11781855
|
Brady™
050947 |
Abmessungen:4,76 x 2.440 mm (Durchm. x H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11701865
|
Brady™
050950 |
Abmessungen:4,76 x 3650 mm (Durchm. x H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Metallkabel | |
Rot | |
Je 1 |