missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinyldekanat, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030483
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4704-31-8
C12H22O2
198.306
MFCD00027349
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
62140
Ethenyldecanoat
CCCCCCCCCC(=O)OC=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4704-31-8
C12H22O2
198.306
MFCD00027349
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
62140
Ethenyldecanoat
CCCCCCCCCC(=O)OC=C

It is employed as a intermediates for pharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.

Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinyl decanoate
Namenshinweis stabilized
Dichte 0.886
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'