Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ BESCHWERUNGSBAND 180X50MM vinylummanteltes Bleiband
Weiche Bleche aus Blei zur Stabilisierung von Laborgeräten in Wasserbädern oder für Anwendungen, bei denen zusätzliches Gewicht erforderlich ist
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18321-0027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bleche können in Zylinder, S-Kurven, U-Kurven oder Verdrehungen gebogen werden, um verschiedene Behältertypen zu halten
- Die Vikem™ Vinylbeschichtung verhindert, dass das Blei Spuren auf den Geräten hinterlässt
- Beschichtete Bleiplatten sind 2.2 mm (0.085 Zoll) dick
Spezifikation
Stabilisierung von Laborausrüstung | |
2 Zoll | |
Vinylbeschichtetes Kabel | |
Bleiblech |
Wasserbad | |
5.1 cm | |
2 x 7 in. |