Learn More
Ark Plas Products™ Schläuche aus Vinyl (PVC)
Allzweck-Transferschläuche für Flüssigkeiten im Labor, farbcodiert zur schnellen Identifizierung.
Marke: Ark Plas Products™ TCX27-FC4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Oxidiert nicht oder altert nicht
- Flexibel und komfortabel
- Temperaturbereich von −30 ° bis +70 °C
- Erhältlich in Rot, Grün, Blau oder Schwarz
- Sterilisation durch Ethylenoxid
- Eine große Auswahl an Durchmessern und Druckwiderständen ist erhältlich
Spezifikation
Blau | |
Ja | |
PVC | |
1000 m | |
1 Packung |
90 (Shore A) | |
3.17 mm | |
6.35 mm | |
1.58 mm |