Learn More
Ark Plas Products™ Schläuche aus Vinyl (PVC)
Allzweck-Transferschläuche für Flüssigkeiten im Labor, farbcodiert zur schnellen Identifizierung.
Marke:  Ark Plas Products™ TCX44-FC0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.46600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11748058
Menge Preis
1 184.10 € / 1 Stück
6 145.10 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oxidiert nicht oder altert nicht
  • Flexibel und komfortabel
  • Temperaturbereich von −30 ° bis +70 °C
  • Erhältlich in Rot, Grün, Blau oder Schwarz
  • Sterilisation durch Ethylenoxid
  • Eine große Auswahl an Durchmessern und Druckwiderständen ist erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Autoklavierbar
PVC
300 m
1 Packung
90 (Shore A)
11.2 mm
14.4 mm
1.58 mm