Learn More
Brady™ Wiederverwendbarer Klebefilm aus Vinyl
Der Spezialkleber ermöglicht ein müheloses Entfernen und Wiederverwenden. 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich bei Temperaturen von -4 °C bis +8 °C. Anbringungstemperatur: mindestens +1 °C.
182.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Beschreibung | GlobalMark Repositionierbare Vinylfolie |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Wiederablösbar |
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl |
Print Technology | Thermal Transfer |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11509273
|
Brady™
076697 |
Weiß | 30 m | 100 mm |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11529273
|
Brady™
076699 |
Weiß | 30 m | 29 mm |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11549273
|
Brady™
076701 |
Gelb | 30 m | 100 mm |
740.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11569273
|
Brady™
076703 |
Gelb | 30 m | 29 mm |
326.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11559273
|
Brady™
076702 |
Gelb | 30 m | 57 mm |
490.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11519273
|
Brady™
076698 |
Weiß | 30 m | 57 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11539273
|
Brady™
076700 |
Weiß | 30 m | 13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Etiketten, Bänder, Etiketten für Drucker, Bänder für Drucker, Endlosbänder für Drucker
- Der Spezialkleber ermöglicht ein müheloses Entfernen und Wiederverwenden.
- 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C
- Anbringungstemperatur: mindestens +10 °C
Spezifikation
GlobalMark Repositionierbare Vinylfolie | |
Glanz | |
Thermal Transfer | |
Für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schmale Lageretiketten | |
1 | |
250/Packung | |
-40°F to +180°F | |
0.005 in. | |
100 ft. |
Acryl, Wiederablösbar | |
Vinyl | |
Repositionierbarer Film | |
GlobalMark | |
-40°C | |
250/Packung | |
-40°bis +82 °C | |
0,031 mm | |
30 m |