Learn More
Brady™ ISO Safety Sign, General Warning Sign, B-7586,
Artikelnummer. 15136173
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf gelb
Packungsgröße:
54 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15136173 Schwarz auf gelb 54 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15136173 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 826609
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W001-Tri 015-PE-SHEET/1
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 15 mm
Dicke 0,061 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 60 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Angezeigter Text Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Produkttyp Sicherheitsschild für Evakuierungskonsole
Farbe Schwarz auf gelb