Learn More
Masterflex™ Vinylschläuche
Artikelnummer. 12064078
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
9,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12064078 9,6 mm 1 Stück
15235477 3,2 mm 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12064078 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640506
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GMP
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Vinyl
Außendurchmesser (metrisch) 9,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laborzwecke
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -43 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 51 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C