Learn More
Vinylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Vinylacetic acid used in the preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins. It is used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalyzed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vinylessigsäure wird bei der Herstellung von schweren Diels-Alder-Nitroso-Addukten verwendet, die in Gegenwart von Ru-Carben-Katalysatoren und Olefinen einer ROC-Dominometathese unterzogen werden. Wird bei der Synthese von mit Polyethylen glykolierten Boltorn-Beschichtungen verwendet. Wird zur Untersuchung der Hemmung der enzymkatalysierten Umwandlung von D-Tyrosyl-Phenylalanyl-Glycin zu D-Tyrosyl-Phenylalinamid durch nichtpeptidische Carbonsäuren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vinylacetic acid |
Schmelzpunkt | -39°C |
Dichte | 1.012 |
Siedepunkt | 162°C to 163°C |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Strukturformel | H2C=CHCH2CO2H |
Brechungsindex | 1.424 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1699159 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only