missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylboronsäureanhydrid-Pyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030431
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
95010-17-6
C11H14B3NO3
240.667
MFCD03839940
YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
2734806
Pyridin;2,4,6-Tris(Ethenyl)-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
95010-17-6
C11H14B3NO3
240.667
MFCD03839940
YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
2734806
Pyridin;2,4,6-Tris(Ethenyl)-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1

Reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling, stereoselective synthesis via Palladium-catalyzed carboamination, Alkyl-connected 2-amino-6-vinylpurine (AVP) cross linking agent to cytosine base in RNA, Kaiser oxime resin-derived palladacycle as a recoverable polymeric precatalyst in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in aqueous media and Kinetic resolution of phosphoryl and sulfonyl esters of binaphthol derivatives via Pd-catalyzed alcoholysis of their vinyl ethers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung, stereoselektive Synthese über Palladium-katalysierte Carboamination, Alkyl-verbundener 2-Amino-6-vinylpurin(AVP)-Vernetzer mit Cytosin-Base in RNA, aus Kaiser Oximharz abgeleiteter Palladacyclus als wiederverwendbare polymere Prekatalysatoren in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen in wässrigen Medien und kinetische Auflösung von Phosphoryl- und Sulfonylestern von Binaphthol-Derivaten über Pd-katalysierte Alkoholyse ihrer Vinylether.

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinylboronic anhydride pyridine complex
Schmelzpunkt 44°C to 52°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 240.67
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'