Learn More
Vinylcyclopentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10244904
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinylcyclopentane
CAS 3742-34-5
Farbe Farblos
Dichte 0.7000g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12
Strukturformel C5H9CH=CH2
Brechungsindex 1.436
MDL-Nummer MFCD00001386
Menge 1 g
Relative Dichte 0.7
Synonym vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
InChI-Schlüssel BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1CCCC1
IUPAC-Name Ethenylcyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
PubChem CID 77345
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylcyclopentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.