Learn More
Vinylphosphonsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077225
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1746-03-8
C2H3O3P
106.02
MFCD00043866
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
168725
ethenylphosphonate
[O-]P([O-])(=O)C=C
1746-03-8
C2H3O3P
106.02
MFCD00043866
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
168725
ethenylphosphonate
[O-]P([O-])(=O)C=C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinylphosphonic acid
Schmelzpunkt 36.0°C
Dichte 1.3700g/mL
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Acid)
Strukturformel H2C=CHP(O)(OH)2
Menge 10 g
Relative Dichte 1.37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 108.03
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylphosphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.