Learn More
Gibco™ Viral Production Cells 2.0
Beschreibung
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
- Gibco Viral-Produktionszellen 2.0 sind eine klonale Zelllinie, die von der parentalen Zelllinie HEK293F abgeleitet wurde.
- Die Zellen sind ein Kernbestandteil des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems
- Die Zellen wurden an das chemisch definierte virale Produktionsmedium angepasst und werden in Suspensionskultur in diesem Medium gehalten
- Die Viral-Produktionszellen 2.0 sind mit dem AAV-MAX Transfektionskit für die Produktion adeno-assoziierter Viren (AAV) hochgradig transfizierbar
- Zellen werden gefroren in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in Viral-Produktionsmedium und 10 % DMSO geliefert
- Die Zellen sollten direkt im viralen Produktionsmedium aufgetaut werden, das mit 4 mmol GlutaMAX Supplement (Art.- Nr. 355050038) für optimale Leistungsfähigkeit
Zu den Eigenschaften der Viral-Produktionszellen 2.0 gehören:
- Klonal, 293F-abgeleitete, hochproduzierende Zelllinie
- Abwesenheit des großen SV40-T-Antigens
- Optimiert für hochdichte Suspensionskulturen (>12 Millionen Zellen/ml) in chemisch definierten Medien
- Produktion von hohen AAV-Titern, höher als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt) möglich
- Robuste Skalierbarkeit und Passagestabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Zellenzustand | gefroren |
| Konzentration | 1e7 Zellen/mL |
| Inhalt und Lagerung | 6 Kryoröhrchen, in der Dampfphase in Flüssigstickstoff lagern |
| Zelllinie | Virale Produktionszellen 2.0 |
| Zelltyp | Niere (Embroyonisch) |
| Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
| Form | Gefroren |
| Spezies | Human |
| Format | 6 Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | AAV-Produktion |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.