Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Klarglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Die Beschriftung der Klarglasfläschchen mit Schnapp- oder Bördelverschluss kann mithilfe des Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem erfolgen.
17.03 € - 20.65 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 2,0 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15231918
|
Thermo Scientific™
60180-VT302 |
Virtuoso 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Beschriftungsfeld | 2,0 ml |
17.03 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15241918
|
Thermo Scientific™
60180-VT303 |
Virtuoso 11-mm-Klarglasfläschchen mit Schnappverschluss, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld, 2 ml | 2,0 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Garantiert zuverlässige Probendaten und -integrität. Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchen mit Bördelverschluss/Snap-It Verschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld sind ausschließlich auf eine Verwendung mit dem Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem ausgelegt. Das Virtuoso System druckt Probeninformationen direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens, um die Integrität der Kennzeichnung und der Probendaten sicherzustellen. Die Fläschchen können mit Schnapp- oder Bördelverschlüssen aus Aluminium verwendet werden.
Die Fläschchen sind mit ihrer Größe von 2 ml bzw. 12 x 32 mm für die meisten Autosampler geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen.Spezifikation
Klar | |
Glas | |
100 | |
Virtuoso | |
100/Packung | |
Ja |
12 mm | |
2,0 ml | |
<170 μl | |
32 mm | |
11 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.