Learn More
Viskositätsreferenzstandard Typ Hochtemperatur N100HT, Temperaturbereiche von 100 bis 150 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034-zertifiziert 500 ml, Paragon Scientific™
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Viskositätsstandards von Paragon für hohe Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.
Marke: Paragon Scientific N100HT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.