Learn More
Paragon Scientific Allzweck-Viskositätsstandard
Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 , der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards. Dual zertifiziert nach den internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung.
Marke:  Paragon Scientific S60
Weitere Details : CAS : 8042-47-5 Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11969758
  • 125.00 € / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt gemäß ASTM D2162 (Standardverfahren für die grundlegende Kalibrierung von Hauptviskosimetern und Viskositätsstandardölen)
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml, auch in 5 und20 l erhältlich
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
100 mPa bei 25 °C
Sonderangebote
Nennwerte angegeben