missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viskositätsstandard, Brookfield™

Artikelnummer. 15502415
Change view
Click to view available options
Viskosität:
50 cP (bei 15°C)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskosität
15502415 50 cP (bei 15°C)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15502415 Lieferant Brookfield Lieferanten-Nr. 4322016

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Brookfield™ Viskositätsstandards sind bis ±1 % des Nennviskositätswerts genau und die am häufigsten verwendeten Standards für die Überprüfung der Kalibrierung Ihres Brookfield Viskosimeters/Rheometers.

  • Genauigkeit: ±1 % des Viskositätswerts
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität
  • Empfohlen für die Verwendung mit dem Brookfield Viskosimeter und den meisten anderen Rotationsviskosimetern
  • Kostengünstig

Spezifikation

Viskosität 50 cP (bei 15°C)
Typ Viskositätsstandard
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.