Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
Marke:  Sampling Systems™ 7000T-1000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15182669
  • 560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
  • Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
  • Funktioniert wie eine große Spritze
  • Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für viskose Flüssigkeiten
300 ml
25 mm
PTFE
Substanzen mit mittlerer Viskosität
1000 mm