Learn More
Invitrogen™ Human NAMPT, Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75758
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11539071
  • 652.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Visfatin (human) Recombinant Protein, RP-75758, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human Visfatin protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays. This protein has a molecular weight of ∽60.2 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
P43490
Control, Western Blot
10135
100μg
N/A
RUO
NAMPT
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.88mg/mL
tris HCl with 50% glycerol and no preservative
Human NAMPT
E. Coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human NAMPT
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge