Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ kolorimetrisches Alpha Nitrat-Testkit
Ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und sichere kolorimetrische Bestimmung von Nitrat in Proben. MACHEREY Nagel™ Visocolor™ Alpha Nitrat-Testkits sind umweltfreundlich und ohne gefährliche Reaktionspartner.
Marke:  Macherey-Nagel™ 935065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06480kg
Artikelnummer. 10073111
  • 40.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Piktogramm-Anweisungen
  • Reagenzienflaschen mit klaren Dosierungsanweisungen
  • Komfortable Handhabung, so einfach wie Tauchstäbe
  • Zur Bestimmung des Nitratgehalts in Oberflächen- und Trinkwasser sowie Industrieabwässern
Spezifikation
Spezifikation
Zum Nachweis von Nitrat in Oberflächen- und Trinkwasser sowie in industriellen Abwässern, die keine hohe Konzentration von verfälschenden Ionen enthalten
2 bis 50 mg/l NO3-
Alpha Testkit zur kolorimetrischen Bestimmung von Nitrat
Je 1
100 Bestimmungen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • VISOCOLOR alpha Nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-naphthylamine, acetic acid / sulfanilic acid, zinc powder(stabilizied)